Přejít k obsahu
SRP0543
LAG3 (CD223), Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyma:
CD223, Lag, Lag-3, Lymphocyte-Activation Gene 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
74.8 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
74.8 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... LAG3(3902)
General description
Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223, with C-terminal Avitag. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 74.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)