Merck
SRP0528
Mouse PD-1 (CD279), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyma:
CD279, PDCD1, Programmed Cell Death 1, SLEB2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
45 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
45 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... PDCD1(18566)
General description
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_008798, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a and with a C-terminal Avitag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using Avitag technology. MW = 45 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)