Merck
SRP0472
TAF1L (1398-1649) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyma:
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
56.1 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
56.1 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TAF1L(138474)
General description
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank Accession No. NM_153809) amino acids 1398 – 1649 with N-terminal GST-tag, MW = 56.1 kDa, expressed in an E. coli expression system
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)