O této položce
biological source
human
recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥2228 pmol/min-μg
mol wt
43 kDa
concentration
>1 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSB(1508)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?