Merck
SRP0159
Histone H3 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Synonyma:
HIST1H3E, Histone H3.1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
human
Mol wt:
~2 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
assay
≥90% (HPLC)
form
aqueous solution
mol wt
~2 kDa
packaging
pkg of 160 nmol
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HIST1H3E(8353)
Application
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3, K4,K9, methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Physical form
Supplied as water solution, 800 μM
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)