Přeskočit na
SML3620
UNC2250
≥98% (HPLC)
Synonyma:
UNC 2250, UNC-2250, trans-4-((2-(Butylamino)-5-(5-(morpholinomethyl)pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)cyclohexanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H36N6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
440.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N4(CCOCC4)Cc1cnc(cc1)c2c(nc(nc2)NCCCC)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)O
InChI key
HSYSSKFCQHXOBP-MXVIHJGJSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective Mer receptor tyrosine kinase (MerTK) inhibitor in vitro and in vivo.
UNC2250 is a potent and highly selective Mer receptor tyrosine kinase inhibitor (MerTK IC50 = 1.7 nM; Tyro3/Axl IC50 = 100/270 nM) that reduces endogenous Mer phosphorylation level (697 B-ALL IC50 = 9.8 nM post 1h treatment) and blocks ligand-stimulated activation of a chimeric EGFR-Mer in cells. UNC2250 inhibits colony-forming potential in rhabdoid (by 36% at 100 nM; BT-12 cells) and NSCLC tumor cells (Colo699 IC50 = 100 nM) with good pharmacokinetic properties. UNC2250 is reported to reduce mortality in a murine LPS-induced acute lung injury (ALI) model (2 mg/kg i.v. )
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML3649SML3722SML3512
UNC2250 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3620
UNC2250
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to light brown
color
white to beige
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)