Merck
SML3484
Biotin-XX-tyramide
≥95% (HPLC), membrane-impermeant biotin label, powder
Synonyma:
1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, hexahydro-N-[6-[[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]amino]-6-oxohexyl]-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)- (9CI, ACI), Biotin-Ahx-AhxX-phenol, Biotin-Ahx-AhxX-tyramide, Biotin-LC-LC-tyramide, Biotin-XX-Tyr; BxxP, Biotin-XX-phenol
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H47N5O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
589.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Biotin-XX-tyramide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Biotin-XX-tyramide (biotin-XX-phenol; BxxP) is a membrane-impermeant variant of the proximity labeling probe biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) that corresponds to BP with a long and polar polyamide linker. Similary to BP, BxxP gives robust biotinylation with HRP and H2O2, but unlike BP, BxxP no longer enters cells, yielding selective labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Membrane-impermeant variant of biotin-phenol biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) for proximity labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)