Merck
SML3008
SCIO-469
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-(6-Chloro-5-((2R,5S)-4-(4-fluorobenzyl)-2,5-dimethylpiperazine-1-carbonyl)-1-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide, 6-Chloro-5-[[(2R,5S)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,5-dimethyl-1-piperazinyl]carbonyl]-N,N,1-trimethyl-a-oxo-1H-indole-3-acetamide, SCIO 469, SCIO469, Scios 469, Scios-469, Scios469, Talmapimod
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H30ClFN4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
513.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C1=CN(C2=C1C=C(C(Cl)=C2)C(N3[C@@H](CN([C@H](C3)C)CC4=CC=C(C=C4)F)C)=O)C)=O)N(C)C
InChI
1S/C27H30ClFN4O3/c1-16-13-33(17(2)12-32(16)14-18-6-8-19(29)9-7-18)26(35)21-10-20-22(25(34)27(36)30(3)4)15-31(5)24(20)11-23(21)28/h6-11,15-17H,12-14H2,1-5H3/t16-,17+/m0/s1
InChI key
ZMELOYOKMZBMRB-DLBZAZTESA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective mitogen-activated protein kinase (MAPK) p38alpha (p38α, MAPK14) inhibitor in vitro and in vivo.
SCIO-469 (Talmapimod) is an orally active, potent and selective mitogen-activated protein kinase (MAPK) p38alpha (p38α, MAPK14) inhibitor (IC50 = 9 nM; 10-fold over p38β, >2000-fold over 20 other kinases) with no significant affinity toward a panel of 70 enzymes and receptors. SCIO-469 inhibits multiple myeloma (MM) growth in mice in vivo (150 or 450 mg/kg powder diet; 5T2MM and 5T33MM) and augments proteasome inhibitor in a murine plasmacytoma model of MM (0.2 mg bortezomib/kg i.v. twice weekly with 30 mg SCIO-469/kg b.i.d. p.o.; RPMI8226).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)