Unfortunately, a protocol is not made readily available for this product. However, it may be helpful to review the publications located under the 'PEER REVIEWED PAPERS' section of the Product Detail Page. Please see the links below to review the listed citations:
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 580,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C98H190N50O22S · xC2HF3O2
Molekulová hmotnost:
2452.94 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
3 580,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliBiochem/physiol Actions
Inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat). The control peptide is composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (aa49-57) N-terminal to a scrambled sequence of murine gp91phox (NOX2) aa86-94.
Scrambled inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat).
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (reversed phase HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film or powder | form powder | form lyophilized solid | form film |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white | color white |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How to know the procedure of your product (drug code: SML2967) and other drugs