Merck
SML2904
AGF347
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(4-(4-(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl)butyl)-2-fluorobenzoyl)-L-glutamic acid, (S)-2-(4-(4-(2-Amino-4-oxo-3H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5(4H)-yl)butyl)-2-fluorobenzamido)pentanedioic acid, N-[4-[4-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl)butyl]-2-fluorobenzoyl]-L-glutamic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H24FN5O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
473.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/L, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1F)CCCCN2C=CC(N=C(N3)N)=C2C3=O)=O)C(O)=O)O
Biochem/physiol Actions
AGF347 is a potent inhibitor of serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) that inhibits mitochondrial C1 metabolism. It also inhibits cytosolic C1 targets such as SHMT1, GARFTase, and AICARFTase. AGF347 inhibits de novo purine biosynthesis. AGF347 exhibits potent broad spectrum in vitro and in vivo antitumor efficacy.
potent inhibitor of serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)