Merck
SML2721
GSK8612
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-(((5-Bromo-2-((3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)methyl)benzenesulfonamide, 4-((5-Bromo-2-(3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-ylamino)pyrimidin-4-ylamino)methyl)benzenesulfonamide, GSK 8612, GSK-8612
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H17BrF3N7O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
520.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C[n]1nc(c(c1)Nc2nc(c(cn2)Br)NCc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N)C
InChI key
FFPHMUIGESPOTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK8612 is a potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor (pIC50 = 6.8; pKd = 8.0 vs pKa = 6.2/STK17B, 6.0/IKKε, 6.1/LRRK2, 6.0/FLT4, 5.8/ULK3, 5.7/BMP2K, 5.7/CSNK2A1, 5.6/CSNK2A2, 5.6/FLT4, 5.5/PIK3CD, <5.5/more than 270 kinases). GSK8612 inhibits IFNβ secretion induced by dsDNA containing virus or STING ligand cGAMP (IC50 = 1.25 & 0.5 μM, respectively; THP-1), as well as suppresses TLR3 ligand poly(I:C)-induced IRF3 Ser396 phosphorylation (IC50 = 1 μM; Ramos) and IFNα release (IC50 = 0.79 μM; human PBMCs), a IFN positive feedback response steming from IFNβ.
Potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)