Merck
SML2494
Pralatrexate
≥98% (HPLC), DHFR inhibitor, powder
Synonyma:
(2S)-2-[[4-[(1RS)-1-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]but-3-ynyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, 10-propargyl-10-deazaaminopterin, N-(4-{1-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]but-3-yn-1-yl}benzoyl)-L-glutamic acid, PDX
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H23N7O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
477.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pralatrexate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H](NC(C1=CC=C(C(CC(N=C23)=CN=C3N=C(N=C2N)N)CC#C)C=C1)=O)CCC(O)=O)O
InChI
1S/C23H23N7O5/c1-2-3-14(10-15-11-26-20-18(27-15)19(24)29-23(25)30-20)12-4-6-13(7-5-12)21(33)28-16(22(34)35)8-9-17(31)32/h1,4-7,11,14,16H,3,8-10H2,(H,28,33)(H,31,32)(H,34,35)(H4,24,25,26,29,30)/t14?,16-/m0/s1
InChI key
OGSBUKJUDHAQEA-WMCAAGNKSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent DHFR inhibitor; antifolate; antineoplastic;
Pralatrexate is an antifolate that selectively enters cancer cells expressing reduced folate carrier type 1 (RFC-1). Pralatrexate potently inhibits DHFR (dihydrofolate reductase).
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)