Přeskočit na
SML2282
Everolimus
≥95% (HPLC), powder, P-glycoprotein substrate
Everolimus
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
Everolimus, 40-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin, 42-O-(2-Hydroxyethyl)-rapamycin, RAD 001, RAD001, SDZ-RAD, 42-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 350,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C53H83NO14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
958.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
3 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Everolimus, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
InChI key
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Application
Everolimus has been used as an mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inhibitor to study its effect on MCF7 and MDA-MB-231 cell lines.
Biochem/physiol Actions
Everolimus, the 40-O-(2-hydroxyethyl) derivative of rapamycin (sirolimus), is a potent and selective inhibitor of mechanistic target of rapamycin (mTOR). Everolimus is selective for the mTORC1 protein complex. Everolimus exhibit potent immunosuppressive and anticancer activities.
Everolimus, a substrate for P-glycoprotein (P-gp) can be used to treat advanced neuroendocrine tumors (NETs).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Y0002048Y000206394687
Everolimus European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002048
Everolimus
Everolimus analytical standard
Supelco
94687
Everolimus
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥75.0% (qNMR)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Everolimus
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Testes
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Montreal, CA
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    As expected
    It does the job we expected, shipped quickly, and was the best in price compared to competitors.
    Helpful?