Merck
SML2079
ATN-161
≥98% (HPLC), integrin α5β1 receptor antagonist, powder
Synonyma:
1-Acetyl-L-prolyl-L-histidyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-aspartamide, Ac-PHSCN-NH2, Ac-Pro-His-Ser-Cys-Asn-NH2, PHSCN (Modifications: Pro-1 = N-terminal Ac, Asn-5 = C-terminal amide)
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H35N9O8S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
597.64
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
ATN-161, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)C)Cc1nc[nH]c1)CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H35N9O8S/c1-11(34)32-4-2-3-17(32)23(40)29-14(5-12-7-26-10-27-12)20(37)30-15(8-33)21(38)31-16(9-41)22(39)28-13(19(25)36)6-18(24)35/h7,10,13-17,33,41H,2-6,8-9H2,1H3,(H2,24,35)(H2,25,36)(H,26,27)(H,28,39)(H,29,40)(H,30,37)(H,31,38)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
InChI key
MMHDBUJXLOFTLC-WOYTXXSLSA-N
Application
ATN-161 has been used as an inhibitor of integrin α5β1 and αvβ3 in cultured platelet endothelial cell adhesion molecule (PECAM1)-positive endothelial cells isolated from AL (CECAL).
Biochem/physiol Actions
ATN-161 is a non-RGD based integrin binding peptide derived from the synergy region of fibronectin that inhibits the receptors for integrins alpha-v beta-3 and integrin alpha-5 beta-1. Integrin alpha-5 beta-1 is expressed on endothelial cells and plays a key role in endothelial cell adhesion and migration and may also play a key role in cancer cell invasion and metastasis. ATN-161 was shown to have antiangigenic and antitumor activity.
Antagonist of integrin α5β1 receptor
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)