Merck
SML2072
OX03050
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(E)-3-(4-Styrylphenoxy)propan-1-ol, 3-[4-[(1E)-2-Phenylethenyl]phenoxy]-1-propanol
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
OX03050 is a metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the Low-Density Lipoprotein Receptor (LDLR) in mouse and in human liver cell lines. OX03050 used in conjunction with statin acts synergistically to increase LDLR expression
metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the LDLR in mouse and in human liver cell lines.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)