pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H28N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
348.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC3)C=C1)N(CC)CC
InChI
1S/C23H28N2O/c1-3-25(4-2)23(26)21-12-10-19(11-13-21)22(18-8-6-5-7-9-18)20-14-16-24-17-15-20/h5-13,24H,3-4,14-17H2,1-2H3
InChI key
SMUGAZNLKPFBSB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARM390 in a δ-selective opioid receptor agonist derivative of SNC80. ARM390 leads to very low levels of receptor internalization, and does not induce acute desensitization of analgesic response compared to SNC80. ARM390 preferentially recruits arrestin 3 to the delta opioid receptor in mice.
low-internalizing δ opioid receptor agonist
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?