Merck
SML2045
R-IMPP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-N-(isoquinolin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)propanamide hydrochloride
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H27N3O2 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
389.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1)N([C@H]2CNCCC2)C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3.[H]Cl
InChI
1S/C24H27N3O2.ClH/c1-29-21-11-8-18(9-12-21)10-13-23(28)27(20-6-4-15-25-17-20)24-22-7-3-2-5-19(22)14-16-26-24;/h2-3,5,7-9,11-12,14,16,20,25H,4,6,10,13,15,17H2,1H3;1H/t20-;/m1./s1
InChI key
OSIRDWNTKGVIOE-VEIFNGETSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of PCSK9 secretion
R-IMPP is a potent and selective inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) secretion that stimulates uptake of LDL-C in hepatoma cells by increasing LDL-R levels, without altering levels of secreted transferrin. R-IMPP binds selectively to human ribosomes and causes transcript-dependent inhibition of PCSK9 translation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)