Merck
SML1243
Pyr10
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-4-methyl-benzenesulfonamide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H13F6N3O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
449.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI key
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyr10 is a novel, selective inhibitor of the transient receptor potential channel TRPC3.
Pyr10 is a novel, selective inhibitor of the transient receptor potential channel TRPC3. Pyr10 blocks carbachol-induced calcium entry into TRPC3-transfected HEK293 cells (IC50 = 0.72 μM), with significantly lower activity against STIM1/Orai1 mediated release of calcium from endoplasmic reticulum (store operated calcium entry) in BRL-2H3 cells (IC50 = 13.08 μM).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)