Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 732,00 Kč |
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 860,00 Kč |
O této položce
732,00 Kč
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -20 to -27°, c = 0.4 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥8 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to tan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lopinavir
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?