pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H36N4O6S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
540.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Romidepsin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N/C(C(N[C@@H](C(C)C)C(O[C@@]1([H])CC2=O)=O)=O)=C\C)[C@@H](CSSCC/C=C/1)NC([C@H](N2)C(C)C)=O
InChI
1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
InChI key
OHRURASPPZQGQM-GCCNXGTGSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Romidepsin is a very potent natural prodrug inhibitor of HDAC1 and HDAC2 that is converted to active form by glutathione. Romidepsin has IC50 values of 36 nM and 47 nM for HDAC1 and HDAC2, respectively. Romidepsin kills lymphoma cell lines overexpressing Bcl-2 and Bcl-XL, and has been approved for the treatment for cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) and peripheral T-cell lymphoma, and a variety of other cancers.
Romidepsin is a very potent natural prodrug inhibitor of HDAC1 and HDAC2; antineoplastic.
Romidepsin promotes apoptosis, while hindering tumor growth in glioma models.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?