Merck
SML1078
4-Bromo-Resveratrol
≥98% (HPLC)
Synonyma:
5-[(1E)-2-(4-Bromophenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H11BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
, white to yellow to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(Br)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,16-17H/b2-1+
InChI key
NCJVLKFAQIWASE-OWOJBTEDSA-N
General description
4-Bromo-Resveratrol blocks the activity of human sirtuin 1 (sirt1) and sirt3 by binding to C-site and another active site pocket.
Biochem/physiol Actions
4-Bromo-Resveratrol is a resveratrol analog that potently inhibits Sirt1 and Sirt3.
4-Bromo-Resveratrol potently inhibits Sirt1 and Sirt3.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
light sensitive
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)