Přeskočit na
SML0998
AdipoRon
≥98% (HPLC), adiponectin agonist, powder
Synonyma:
2-(4-Benzoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-acetamide, AdipoR agonist
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 950,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H28N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
428.52
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
AdipoRon, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
N2(CCC(CC2)NC(=O)COc3ccc(cc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H28N2O3/c30-26(28-24-15-17-29(18-16-24)19-21-7-3-1-4-8-21)20-32-25-13-11-23(12-14-25)27(31)22-9-5-2-6-10-22/h1-14,24H,15-20H2,(H,28,30)
InChI key
SHHUPGSHGSNPDB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AdipoRon is an adiponectin agonist that binds to and activates adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2, activating AMPK and PPAR-α pathways, and ameliorating insulin resistance and glucose intolerance in mice fed a high-fat diet in a manner similar to adiponectin itself. AdipoRon did not affect body weight, but did increase the expression of genes involved in fatty-acid oxidation, decreased tissue triglyceride content, and prolonged the shortened lifespan of db/db mice.
AdipoRon is an adiponectin agonist.
Oral administration of adipoRon reduced postischemic oxidative stress showing lower expression of NADPH (Nicotinamide adenine diphosphate) oxidase and superoxide production in mouse model. Hence, adipoRon might be considered as a cardioprotective molecule.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML2256R9782B3438
RS-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R9782
RS-1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to light tan
color
white to off-white
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)