pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H11N5OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
369.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange to dark red
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)Nc2cc3[n](c4nc5c(nc4c3C#N)cccc5)cc2
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
InChI key
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Application
HI-TOPK-032 has been used as a PDZ binding-kinase (PBK) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
HI-TOPK-032 is a specific TOPK (T-LAK cell–originated protein kinase) inhibitor both in vitro and in vivo. HI-TOPK-032 suppressed tumor growth in a colon cancer xenograft model.
HI-TOPK-032 is a specific TOPK inhibitor.
HI-TOPK-032 belongs to the class of ATP-competitive inhibitors. It can also be used as a potent therapeutic for colorectal cancer.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?