Merck
SML0702
MRT67307 hydrochloride
≥98% (HPLC), IKKe and TBK-1 inhibitor, powder
Synonyma:
N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]-cyclobutanecarboxamide hydrochloride
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H36N6O2 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
464.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
MRT67307 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCOCC5)Cc1cc(ccc1)Nc2nc(c(cn2)C4CC4)NCCCNC(=O)C3CCC3
InChI
1S/C26H36N6O2/c33-25(21-5-2-6-21)28-11-3-10-27-24-23(20-8-9-20)17-29-26(31-24)30-22-7-1-4-19(16-22)18-32-12-14-34-15-13-32/h1,4,7,16-17,20-21H,2-3,5-6,8-15,18H2,(H,28,33)(H2,27,29,30,31)
InChI key
UKBGBACORPRCGG-UHFFFAOYSA-N
Application
MRT67307 hydrochloride has been used to study its effect on LPS (lipopolysaccharide) -induced lysosome tubulation.
Biochem/physiol Actions
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKe and TBK-1.
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKe and TBK-1. IKKe and TBK-1 mediate the phosphorylation of interferon regulatory factor 3 (IRF3).
MRT67307 is an amino-pyrimidine derivative and has an IC50 value of 19. It is known to induce TLR (toll like receptor) mediated anti inflammatory cytokine generation. Also, MRT67307 prevents the secretion of cytokines associated with proinflammation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)