Merck
SML0594
CGP 55845 hydrochloride
≥98% (HPLC), GABA-B receptor antagonist, powder
Synonyma:
(2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino-2-hydro xypropyl](phenylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, CGP 55845A, CGP55845
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H22Cl2NO3P · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
438.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
CGP 55845 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[P](=O)(O)(C[C@@H](O)CN[C@@H](C)c2cc(c(cc2)Cl)Cl)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H22Cl2NO3P/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,13,16,21-22H,10-12H2,1H3,(H,23,24)/t13-,16-/m0/s1
InChI key
ZODSPDOOCZZEIM-BBRMVZONSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP 55845 is a potent selective GABA-B receptor antagonist with an IC50 of 5 nM.
CGP 55845 is a potent selective GABA-B receptor antagonist..
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)