Merck
SML0370
Kartogenin
≥98% (HPLC), runt-related transcription factor 1 (RUNX1) regulator, powder
Synonyma:
2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic acid, 4′-Phenyl-phthalanilic acid (8CI), KGN
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H15NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
317.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Kartogenin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C(C=CC=C3)=C3C(O)=O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kartogenin induces the selective differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes.
Kartogenin induces the selective differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into chondrocytes. Kartogenin binds to filamin A, and disrupts the specific interaction between filamin A and CBFβ (core-binding factor β subunit). Apparently, kartogenin induces chondrogenesis by regulating the nuclear localization of CBFβ.
Kartogenin is a small heterocyclic compound. It is involved in regulating runt-related transcription factor 1 (RUNX1), which plays an important role in chondrocyte proliferation and survival.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)