Přejít k obsahu
SMB01053
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H26O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
334.41
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
334.41
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)C(C)C)[C@@H](C1=O)C
InChI
1S/C19H26O5/c1-9(2)17(21)24-16-15-11(4)18(22)23-13(15)8-10(3)12-6-7-14(20)19(12,16)5/h6-7,9-13,15-16H,8H2,1-5H3/t10-,11+,12+,13-,15-,16+,19+/m1/s1
InChI key
WKUOPGZYLRFCHJ-APDQSUQKSA-N
General description
Arnicolide C, also known as Isobutyroylplenolin, is a sesquiterpene lactone commonly found in plants such as Centipeda minima and Arnica montana. Current research suggests that this naturally occurring metabolite may possess various biological activities, including anti-inflammatory, antiallergy, antitumor, anticancer, and antiprotozoal properties.
Application
Arnicolide C is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Features and Benefits
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arnicolide C
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)