Přejít k obsahu
SMB00509
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol
≥95%
Synonyma:
(S)-1,2-Dimyristin, (S)-Glycerol 1,2-dimyristate, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycerol, DMG
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H60O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
512.81
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1808871
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@H](CO)OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
InChI key
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Application
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol (1,2-ditetradecanoyl-sn-glycerol) may be used as a reactant in the preparation of 1,2-[13,13-2H2]dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine and sodium 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycer-3-yl phenyl phosphate.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)