Merck
SMB00353
N-Methylcytisine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(1R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido(1,2a)(1,5)diazocin-8-one, Caulophylline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H16N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
207-643-8
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
InChI key
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
General description
N-Methylcytisine is a nicotinic alkaloid found in Caulophyllum thalictroides, also known as blue cohosh.
Biochem/physiol Actions
N-Methylcytisine is toxic and binds selectively to nicotinic acetylcholine receptors in the CNS.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylcytisine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)