Merck
SMB00222
Acetylvalerenolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H24O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
292.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@H]1[C@@H]2[C@@H](CC[C@H](C2=C(C1)C)\C=C(/C)\C(=O)O)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H24O4/c1-9-5-6-13(7-11(3)17(19)20)15-10(2)8-14(16(9)15)21-12(4)18/h7,9,13-14,16H,5-6,8H2,1-4H3,(H,19,20)/b11-7+/t9-,13+,14-,16+/m1/s1
InChI key
VBBXZFLAYWAXSK-HYJCDKNOSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)