Merck
SMB00182
Eudesmine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
Eudesamin, Eudesmin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H26O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
386.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[C@@H]2OCC3C2CO[C@H]3c4ccc(OC)c(OC)c4
InChI
1S/C22H26O6/c1-23-17-7-5-13(9-19(17)25-3)21-15-11-28-22(16(15)12-27-21)14-6-8-18(24-2)20(10-14)26-4/h5-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+/m1/s1
InChI key
PEUUVVGQIVMSAW-DJDZNOHASA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Eudesmin is a component of a Brazilian folk medicine that has been used for blood pressure reduction. Eudesmin also is an inhibitor of TNF-alpha production and T cell proliferation.
Found in the Rutaceae family that has estrogenic and sedative effects.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)