Merck
SMB00176
3,4′-Dihydroxypropiophenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
4-Hydroxy-(3-hydroxypropionyl)benzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI key
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)