Merck
SMB00172
Tephrosin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
Deguelinol I, Hydroxydeguelin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H22O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
410.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@@]3(O)c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O7/c1-22(2)8-7-12-15(30-22)6-5-13-20(12)29-19-11-28-16-10-18(27-4)17(26-3)9-14(16)23(19,25)21(13)24/h5-10,19,25H,11H2,1-4H3/t19-,23-/m1/s1
InChI key
AQBZCCQCDWNNJQ-AUSIDOKSSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Tephrosin is a plant-based rotenoid which has known anti-cancer properties. Tephrosin inhibited proliferation in A549 cancer cells in a dose-sependent manner. Tephrosin has been shown to induce capase-independent apoptosis, and internalization and degradation of inactivated EGFR and ErB2 in human colon cancer cells.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)