Merck
SMB00140
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
5α-Carboxy-3-isovincoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H34N2O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
574.58
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c3c1[C@@H](N[C@H](C3)C(=O)O)CC4[C@H]([C@@H](OC=C4C(=O)OC)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C=C)cccc2
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
InChI key
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)