Merck
SMB00114
Rhodomyrtone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H34O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
442.54
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC1c2c(O)c(C(=O)CC(C)C)c(O)cc2OC3=C1C(=O)C(C)(C)C(=O)C3(C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-12(2)9-14-18-17(11-16(28)20(21(18)29)15(27)10-13(3)4)32-23-19(14)22(30)25(5,6)24(31)26(23,7)8/h11-14,28-29H,9-10H2,1-8H3
InChI key
TYDBFNAOFZIICW-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Rhodomyrtone is an acylphloroglucinol compound present in Rhodomyrtus tomentosa.
Application
Rhodomyrtone has been used as a positive control for the identification of rhodomyrtone in Rhodomyrtus tomentosa crude extract by thin-layer chromatography.
Biochem/physiol Actions
Rhodomyrtone belongs to a novel compound class, shows anti-bacterial action against many Gram-positive bacteria (Enterococcus, Bacillus, Staphylococcus, and Streptococcus species) and other pathogenic bacteria. It is known to have greater selectivity for bacterial over mammalian membrane lipids. Rhodomyrtone acts on several cellular processes.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)