Merck
SMB00075
(−)-Arctigenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
2(3H)-Furanone, (3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H24O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
372.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(C[C@@H]2[C@H](COC2=O)Cc3ccc(OC)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-24-18-7-5-13(11-20(18)26-3)8-15-12-27-21(23)16(15)9-14-4-6-17(22)19(10-14)25-2/h4-7,10-11,15-16,22H,8-9,12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
InChI key
NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
General description
Arctigenin is a lignan found in the root of Arctium lappa L. It has been used in pharmacologic, as well as cosmetic, research and has demonstrated several antiviral and anticancer effects.
Biochem/physiol Actions
Dibenzylbutyrolactone ligand, natural product, viral integrase and topoisomerase II inhibitor, antioxidant, antiviral, anti-inflammatory, immunomodulator.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Arctigenin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)