Merck
SCP0123
[D-Gln4]-Desmopressin
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C46H64N14O12S2
Molekulová hmotnost:
1069.22
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Desmopressin is a synthetic alternative to arginine vasopressin that acts via V2 receptors in renal collecting ducts to regulate water retention. [D-Gln4]-Desmopressin may be used in studies of conformations and receptor activity of desmopressin analogues.
Biochem/physiol Actions
Desmopressin is considered safe for consumption during first and second trimesters of pregnancy. But, it shows high risk of arterial thrombosis. It is known to induce platelet factor VIII and VWF (Von Willebrand factor) and improves platelet aggregation. Desmopressin is found helpful in congenital bleeding disorder.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)