Merck
SAB5300116
Monoclonal Anti-DDR2 antibody produced in mouse
clone 3B11E4, ascites fluid
Synonyma:
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B11E4, monoclonal
Application:
ELISA (d), IF, IHC, WB
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3B11E4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, immunohistochemistry: 1:200-1:1,000, indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000, western blot: 1:500-1:2,000
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DDR2(4921)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human DDR2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against DDR2
Physical form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)