Přejít k obsahu
SAB5201896
Monoclonal Anti-N-terminal Arginylation antibody produced in mouse
clone 4A9
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4A9, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 1:50, western blot: 1:1000
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
arginylation (N terminal Arg)
Immunogen
Synthetic N-terminal arginylated peptide conjugated to KLH
Physical form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)