Přejít k obsahu
SAB4701043
Monoclonal Anti-Drebrin antibody produced in mouse
clone DBN-N-03
Synonyma:
D0S117E, DBN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DBN-N-03, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DBN-N-03, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
accession no.
BC000283
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DBN1(1627)
General description
The mouse monoclonal antibody DBN-N-03 recognizes drebrin, an approximately 100-125 kDa regulator of actin cytoskeleton.
Immunogen
Bacterially expressed N-terminal fragment of recombinant human drebrin (aa 1-326)
Physical form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)