Přejít k obsahu
SAB4701015
Anti-GFP antibody produced in rabbit
Synonyma:
Aquorea victoria green fluorescent protein, EGFP, EYFP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
Application:
WB
Citations:
4
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
The polyclonal antibody recognizes GFP, EGFP, EYFP fusion proteins in all species.
Immunogen
EGFP, a native full-length protein
Physical form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)