Merck
SAB4501264
Anti-RNF149 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyma:
DNA polymerase-transactivated protein 2, E3 ubiquitin-protein ligase RNF149, RING finger protein 149
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 43 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RN149(284996)
General description
Anti-RNF149 Antibody detects endogenous levels of total RNF149 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RNF149.
Immunogen Range: 211-260
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)