Přejít k obsahu
SAB204908
Anti-Human IgG antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
biotin conjugate
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Biochem/physiol Actions
Reacts to Human IgG as demonstrated by ELISA or FLISA; minimal cross reactivity to Human IgM, IgA, Macaca muletta or Macaca fascicularis IgG; may react with other species
Physical form
1.0 mg in 2.0 mL phosphate buffered saline with sodium azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)