Merck
S8753
Strychnine hydrochloride
glycine receptor antagonist
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H22N2O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
370.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
215-826-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Strychnine hydrochloride,
Quality Segment
SMILES string
Cl.[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CCN7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@]57[H])[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
VLXYTKMPCOQKEM-ZEYGOCRCSA-N
Application
Strychnine hydrochloride has been used as a glycine receptor antagonist in the retina for biophysiological functions. It has also been used to block glutamatergic, GABAergic and glycinergic receptors and gap junctions.
Biochem/physiol Actions
Convulsant; glycine receptor antagonist not associated with the NMDA receptor.
Strychnine is a potent convulsant, which is extracted from Strychnos nux vomica seeds. At high doses, the compound causes convulsions and ultimately death due to respiratory paralysis. Strychnine acts as a respiratory, circulatory and digestive stimulant.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)