Přeskočit na
S7635
Sulforhodamine 101
Dye content ~95 %, Powder
Synonyma:
SR101; 2-(3-oxa-23-aza-9-azoniaheptacyclo[17.7.1.15,9.02,17.04,15.023,27.013,28]octacosa-1(27),2(17),4,9(28),13,15,18-heptaen-16-yl)-5-sulfobenzenesulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 280,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 560,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
31 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H30N2O7S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
606.71
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
262-159-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582548
5 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sulforhodamine 101, Dye content ~95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
black, dark green to brown
solubility
methanol: 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
≥105000 at 573-579 nm in ethanol
fluorescence
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccc(C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C31H30N2O7S2/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39)
InChI key
COIVODZMVVUETJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulforhodamine 101 is a red fluorescent dye. It is water-soluble, amphoteric rhodamine.
Application
Sulforhodamine 101 has been used:
  • to label astrocytes[1]
  • in quantitative polymerase chain reaction (PCR)
  • to determine the degree of disintegration in tissue sample
Biochem/physiol Actions
Sulforhodamine 101 can be specifically used as a marker of astroglia in the neocortex. It is commonly used for brain imaging. Studies suggest that sulforhodamine 101 may be used as an epileptogenic agent.[2]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
230162S9012S1402
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
fluorescence
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
color
black, dark green to brown
color
brown to very dark brown, green to very dark green
color
-
color
-
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
methanol: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)