Merck
S3271
Micro-dissecting scissors
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
Synonyma:
Dissection Scissors, Scissors for Dissection
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
curved, sharp point stainless steel
size
4 in.
Application
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)