Merck
S3146
Micro-dissecting scissors
size 4 1/4 in., straight, sharp point stainless steel
Synonyma:
Scissors for Dissection, cutting tool, dissecting device, dissecting tool, hand shears
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
straight, sharp point stainless steel
size
4 1/4 in.
Application
Micro-dissecting scissorshave been used:
  • to decapitate mice embryos and to cut the limbs and tail
  • todissect the abdominal cavity and the testes of male mice
  • to cut open theabdominal cavity and peritoneum to expose embryo sacs from female mice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)