Merck
RAB0893
Rat Fas / Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 6 ELISA Kit
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rat ... Fas(246097)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Fas(246097)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 6.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Bezpečností list
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Bezpečností list
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)