Merck
RAB0520
Bovine IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
bovine ... IFNG(281237)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
bovine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
species reactivity
bovine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.11 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... IFNG(281237)
General description
This ELISA antibody pair detects bovine Interferon Gamma.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Bezpečností list
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Bezpečností list
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    Bezpečností list
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Bezpečností list
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)