Merck
RAB0231
Mouse IGF-II ELISA Kit
for cell culture supernatant
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Igf2(16002)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1500 pg/mL
standard curve range: 2.3-150 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Igf2(16002)
General description
The Mouse IGF-II ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IGF-II in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse IGF-II
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    Bezpečností list
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Bezpečností list
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Bezpečností list
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Bezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)